Learn More
Dostmann Electronic™ Temperatursensor
Artikelnummer. p-8009170
Click to view available options
Länge (metrisch):
1000 mm
6000 mm
Temperaturbereich (metrisch):
−40 bis 480 °C
Bis 400 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11816850
Marke: Dostmann Electronic™ 60100088
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das Thermoelement Dostmann Electronic™ Temperatursensor ist ein Stecker- und Kabeltemperatursensor, der für verschiedene Temperaturmessanforderungen geeignet ist.
  • Typ K nach EN 60584-1
  • NiCr-Ni
  • Mineralisoliert
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Sonde 3 mm
Länge (metrisch) 1000 mm
Produkttyp Temperatursensor
Beschreibung Stahlgeflecht mit Thermoelementstreifen
Temperaturbereich (metrisch) −40 bis 480 °C
Zur Verwendung mit (Geräte) P410 / TC301 / TC309 / Mini-K