Learn More
Dostmann Electronic™ Temperatursensor
Das Thermoelement Dostmann Electronic™ Temperatursensor ist ein Stecker- und Kabeltemperatursensor, der für verschiedene Temperaturmessanforderungen geeignet ist.
Marke:  Dostmann Electronic™ 6010-0058
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10725183
  • 30.95 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-08-2025
Beschreibung
  • Typ K nach EN 60584-1
  • NiCr-Ni
  • Mineralisoliert
Spezifikation
Spezifikation
1 mm
Temperatursensor
Bis 400 °C
1000 mm
Thermoelement, glasfaserisoliert
P410 / TC301 / TC309 / Mini-K
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dostmann Electronic™ Temperatursensor > Länge: 1000 mm