Learn More
OHAUS™ Temperaturfühler
Artikelnummer. 16690472 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
20 cm
25 cm
Material:
Edelstahl
PTFE
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Material Packungsgröße
16690472 20 cm Edelstahl 1 Stück
16600482 20 cm PTFE 1 Stück
16610482 25 cm Edelstahl 1 Stück
16620482 25 cm PTFE 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16690472 Lieferant OHAUS™ Lieferanten-Nr. 30500590
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    139.00 CHF
    102.35 CHF / 1 Stück
    Sparen 36.65 CHF
    26% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zubehör für Heizplatten und Rührer
  • Temperaturfühler aus Edelstahl oder PTFE
  • Verschiedene Größen erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe 20 cm
Typ Temperaturfühler
Material Edelstahl