Learn More
Thermo Scientific™ Temperaturschreiber-Papier
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Temperaturschreiber-Papier in 7-Tage-Temperaturschreibern mit Diagrammscheiben.
93.10 CHF - 133.80 CHF
Spezifikation
Typ | Papier für Datenschreiber |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Eigenständige und eingebaute Temperaturschreiber |
Überwachungsoptionen | Schriftführer |
Statische Rückhaltezeit | 7 Tage |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 6 in. |
Produktcode | Marke | Temperaturbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Temperaturbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11888773
|
Thermo Scientific™
6184 |
-40°bis +25 °C |
93.10 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10354557
|
Thermo Scientific™
7289 |
-200°bis 0 °C |
133.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Temperaturschreiber-Papier in 7-Tage-Temperaturschreibern mit Diagrammscheiben.
- 6 in. (15.2 cm) Durchmesser
- Zur Verwendung in eigenständigen und in Durchsteckmontage befestigten Diagrammschreibern
Spezifikation
Papier für Datenschreiber | |
Schriftführer | |
6 in. |
Eigenständige und eingebaute Temperaturschreiber | |
7 Tage | |
15,2 cm |