Learn More
Thermo Scientific™ Temperaturschreiber-Papier
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Temperaturbereich:
-200°bis 0 °C
-40°bis +25 °C
Packungsgröße:
1 Stück
50 Stück
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Temperaturschreiber-Papier in 7-Tage-Temperaturschreibern mit Diagrammscheiben.
- 6 ″ (15,2 cm) Durchmesser
- Zur Verwendung in eigenständigen und in Pulteinbau-Messschreibern
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Papier für Datenschreiber |
| Temperaturbereich | -200°bis 0 °C |
| Modell | Freistehend |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Eigenständige und eingebaute Temperaturschreiber |
| Überwachungsoptionen | Temperaturschreiber |
| Statische Rückhaltezeit | 7 Tage |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 6 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 15,2 cm |