Learn More
BINDER™ Kalibrierzertifikat Temperatur für CB Incubators
Kalibrierzertifikat Temperatur - Räumliche Temperaturmessung inklusive Zertifikat, Messpunkte bei einer vorgegebenen Prüftemperatur.
415.00 CHF - 1630.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | BINDER CB-Inkubatoren mit Heißluftsterilisation und wärmesterilisierbarem CO2-Sensor |
---|---|
Dauer | 1 Jahr |
Kalibrierungsart | Temperatur |
Produkttyp | Kalibrierungszertifikat |
Produktlinie | BINDER™ CB |
Produktcode | Marke | Kalibrierpunkte | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kalibrierpunkte | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16424089
|
BINDER™
8012-1132 |
Messstelle in der Mitte bei vorgegebener Temperatur |
415.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16474279
|
BINDER™
8012-1550 |
9 Messstellen (bei vorgegebener Temperatur) |
984.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16414299
|
BINDER™
8012-1571 |
15 bis 18 Messstellen (bei vorgegebener Temperatur) |
1250.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16484309
|
BINDER™
8012-1592 |
27 Messstellen (bei vorgegebener Temperatur) |
1630.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Temperaturkalibrierung mit Zertifikat mit einer Vielzahl von Messoptionen
- Zur Verwendung mit BINDER™ CB Inkubatoren mit Heißluftsterilisation und wärmesterilisierbarem CO2-Sensor
Spezifikation
BINDER CB-Inkubatoren mit Heißluftsterilisation und wärmesterilisierbarem CO2-Sensor | |
Temperatur | |
BINDER™ CB | |
Temperaturkalibrierung |
1 Jahr | |
Kalibrierungszertifikat | |
Funktionsqualifizierung |