Learn More
BINDER™ Kalibrierzertifikat Temperatur für CB Incubators
Alle ansehen BINDER Produkte
Click to view available options
Kalibrierpunkte:
15 bis 18 Messstellen (bei vorgegebener Temperatur)
27 Messstellen (bei vorgegebener Temperatur)
9 Messstellen (bei vorgegebener Temperatur)
Messstelle in der Mitte bei vorgegebener Temperatur
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Temperaturkalibrierung mit Zertifikat mit einer Vielzahl von Messoptionen
- Zur Verwendung mit BINDER™ CB Inkubatoren mit Heißluftsterilisation und wärmesterilisierbarem CO2-Sensor
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BINDER CB-Inkubatoren mit Heißluftsterilisation und wärmesterilisierbarem CO2-Sensor |
| Beschreibung | Kalibrierzertifikat, Temperatur – Temperaturmessung mit Zertifikat, 9 Messstellen (bei vorgegebener Temperatur) |
| Kalibrierpunkte | 9 Messstellen (bei vorgegebener Temperatur) |
| Dauer | 1 Jahr |
| Kalibrierungsart | Temperatur |
| Produkttyp | Kalibrierungszertifikat |
| Produktlinie | BINDER™ CB |
| Service Offering | Funktionsqualifizierung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Temperaturkalibrierung |