Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Kulturgefäße aus Glas
Artikelnummer. p-8012928
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 mL
250 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11583779
Marke: Cole-Parmer™ Essentials 2183737
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wählen Sie einen Kolben mit dem Volumen, das Sie benötigen
Kulturgefäße werden kalibriert geliefert und besitzen zwei seitliche Anschlüsse und einen zentralen Füllanschluss. Alle Kulturgefäßteile lassen sich bei 121 °C und 15 psi 30 Minuten lang autoklavieren. Behälter sind bei Verwendung mit pathogenen Materialien vollständig verschließbar. Silikongekapselte Rührstäbe reduzieren die Möglichkeit, dass sich Zellen an der Oberfläche anhaften und wachsen. Sie können für diese biologischen Rührer einen kompletten Kulturgefäßsatz (Kolben, Rührstab und Verschlusskappen) oder nur einen Kolben zur Verwendung mit einem bereits vorhandenen Rührer bestellen.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 125 ml
Material Borosilikatglas
Höhe (angloamerikanisch) 4.9 in.
Höhe (metrisch) 125 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Außendurchmesser (metrisch) 65 mm