Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Kulturgefäße aus Glas
Artikelnummer. 11855395
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 mL
250 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11855395
Marke: Cole-Parmer™ Essentials 2183734
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Wählen Sie einen Kolben mit dem Volumen, das Sie benötigen
Die sanfte Rührwirkung unterstützt die Befestigung und fördert das Zellwachstum. Die Soft-Start-elektronische Beschleunigungssteuerung vermeidet Turbulenzen und minimiert so Zellschäden. Intervallumrühren mit variablen „EIN-/AUS“-Zeiten verbessert die Zellansatzrate, während das kontinuierliche Rühren bis zu 80 U/min kontrollierbar ist. Alle Geräte können in einem Inkubator oder in einem warmen Raum verwendet werden. Kulturgefäße bestehen aus silikonisiertem Borosilikatglas, um die Zellhaftung an den Gefäßen zu minimieren. Stromversorgung 230 V, 50 Hz, 2 W. Entwickelt für die Kultivierung von Zellen auf Mikroträgerbeads. Dieses System kann auch für Suspensionszellkulturverfahren verwendet werden.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 mL
Material Borosilikatglas
Höhe (angloamerikanisch) 6,7 in.
Höhe (metrisch) 170 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Außendurchmesser (metrisch) 80 mm