Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Kulturgefäße aus Glas
Artikelnummer. 11834285
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 mL
250 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11834285
Marke: Cole-Parmer™ Essentials 2183731
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wählen Sie einen Kolben mit dem Volumen, das Sie benötigen
Die sanfte Rührwirkung unterstützt die Befestigung und fördert das Zellwachstum. Die Soft-Start-elektronische Beschleunigungssteuerung vermeidet Turbulenzen und minimiert so Zellschäden. Intervallumrühren mit variablen „EIN-/AUS“-Zeiten verbessert die Zellansatzrate, während das kontinuierliche Rühren bis zu 80 U/min kontrollierbar ist. Alle Geräte können in einem Inkubator oder in einem warmen Raum verwendet werden. Kulturgefäße bestehen aus silikonisiertem Borosilikatglas, um die Zellhaftung an den Gefäßen zu minimieren. Stromversorgung 230 V, 50 Hz, 2 W. Entwickelt für die Kultivierung von Zellen auf Mikroträgerbeads. Dieses System kann auch für Suspensionszellkulturverfahren verwendet werden.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Material Borosilikatglas
Höhe (angloamerikanisch) 10,4 in.
Höhe (metrisch) 263 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Außendurchmesser (metrisch) 140 mm