missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human TEC, His Tag Recombinant Protein
850.00 CHF - 11220.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_003206 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kinase Assay |
Molekulargewicht | 76.4 kDa |
Gen-Alias | TEC, PSCTK4 |
Kinase-Familie | TEC Kinase Family |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11573407
|
Invitrogen
PV3269 |
10μg |
850.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10369022
|
Invitrogen
PV4090 |
1 mg |
11220.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
TEC is a non-receptor protein-tyrosine kinase containing a pleckstrin homology domain and is highly expressed in many hematopoietic cell lines.Spezifikation
NP_003206 | |
76.4 kDa | |
TEC Kinase Family | |
Recombinant | |
Storage Buffer: 20 mM Tris, pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.5 mM EDTA, 0.05% Triton X-100, 2 mM DTT, 50% glycerol Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
|
Dry Ice |
Kinase Assay | |
TEC, PSCTK4 | |
Human | |
His Tag | |
Tyrosine Kinases | |
Baculovirus |