Learn More
Melford TE Buffer 20X Solution pH 8.0
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
57.05 CHF - 104.00 CHF
Spezifikation
CAS 7732-18-5, 77-86-1/1185-53-1, 6381-92-6
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30018848
Unterlagen ansehen
Melford
T32200-250.0
250 mL
57.05 CHF
250 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30018849
Unterlagen ansehen
Melford
T32200-500.0
500 mL
104.00 CHF
500 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
Formulation:
TRIS HCI: 200 mM
EDTA: 20 mM
Spezifikation
Spezifikation
7732-18-5, 77-86-1/1185-53-1, 6381-92-6
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Melford TE Buffer 20X Solution pH 8.0