Learn More
Melford TE Buffer 20X Solution pH 8.0
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
Marke:  Melford T32200-500.0
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30018849
  • 104.00 CHF / 500 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
Formulation:
TRIS HCI: 200 mM
EDTA: 20 mM
Spezifikation
Spezifikation
7732-18-5, 77-86-1/1185-53-1, 6381-92-6
500 mL
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Melford TE Buffer 20X Solution pH 8.0 > 500 mL