Learn More
OHAUS™ TD52 XW Anzeige
Die OHAUS™ TD52XW Anzeige ist ideal für den Einsatz in Verbindung mit Tisch- und Bodenwaagen für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Robust gebaut und ausgestattet mit erweiterten Funktionen wie maximaler Konfigurierbarkeit der Druckausgabe, GMP/GLP-Datenausgabe, Bibliotheks-/Anwenderverwaltung und mehreren Konnektivitätsoptionen.
938.00 CHF - 943.00 CHF
Spezifikation
Anschlusstyp RS232 (enthalten), 2. RS232/RS485/USB (als Zubehör erhältlich), USB-Host (als Zubehör erhältlich), WLAN/Bluetooth (als Zubehör erhältlich), Ethernet (als Zubehör erhältlich)
Displaytyp LCD mit Hintergrundbeleuchtung, 256 x 80 Pixel
Abmessungen (L x B x H) 270 x 76 x 222 mm
Sprachen Englisch (USA), Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch (MX), Polnisch, Spanisch
Gewicht (metrisch) 2,600 kg
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
15928445
Unterlagen ansehen
OHAUS™
30424066
Gehäuse TD52XW-EU
938.00 CHF
1 Einheit
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15938445
Unterlagen ansehen
OHAUS™
30424067
Gehäuse TD52XW-GB
943.00 CHF
1 Einheit
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Ergebnisse werden auf dem großen Display mit Hintergrundbeleuchtung deutlich angezeigt.
  • Die alphanumerische Tastatur und die Funktionstasten ermöglichen eine vereinfachte Benutzererfahrung.
  • Die Bildschirmanweisungen und Softkeys führen Sie durch die Bedienung.
  • Die Ergebnisse können auf der Micro SD-Karte gespeichert werden. Die Datenausgabe erfolgt über die integrierte RS232-Schnittstelle oder optionale Schnittstellen, einschließlich RS232/RS485/USB-Gerät, Ethernet und Bluetooth/WiFi.
  • Analogausgang und diskrete E/A mit Relais.
  • Bietet gängige Industriemodi und unterstützt eine Bibliothek mit 50.000 Artikeln und 1.000 Benutzerprofilen, die zur einfachen Einrichtung herunter- oder hochgeladen werden können (mit SD-Karte).
  • GMP/GLP mit Uhrzeit/Datum für die Rückverfolgbarkeit der Ergebnisse.
Spezifikation
Spezifikation
RS232 (enthalten), 2. RS232/RS485/USB (als Zubehör erhältlich), USB-Host (als Zubehör erhältlich), WLAN/Bluetooth (als Zubehör erhältlich), Ethernet (als Zubehör erhältlich)
270 x 76 x 222 mm
2,600 kg
LCD mit Hintergrundbeleuchtung, 256 x 80 Pixel
Englisch (USA), Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch (MX), Polnisch, Spanisch
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
OHAUS™ TD52 XW Anzeige