Learn More
OHAUS™ TD52 XW Anzeige
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Typ:
Gehäuse TD52XW-EU
Gehäuse TD52XW-GB
Packungsgröße:
1 Einheit
Beschreibung
- Die Ergebnisse werden auf dem großen Display mit Hintergrundbeleuchtung deutlich angezeigt.
- Die alphanumerische Tastatur und die Funktionstasten ermöglichen eine vereinfachte Benutzererfahrung.
- Die Bildschirmanweisungen und Softkeys führen Sie durch die Bedienung.
- Die Ergebnisse können auf der Micro SD-Karte gespeichert werden. Die Datenausgabe erfolgt über die integrierte RS232-Schnittstelle oder optionale Schnittstellen, einschließlich RS232/RS485/USB-Gerät, Ethernet und Bluetooth/WiFi.
- Analogausgang und diskrete E/A mit Relais.
- Bietet gängige Industriemodi und unterstützt eine Bibliothek mit 50.000 Artikeln und 1.000 Benutzerprofilen, die zur einfachen Einrichtung herunter- oder hochgeladen werden können (mit SD-Karte).
- GMP/GLP mit Uhrzeit/Datum für die Rückverfolgbarkeit der Ergebnisse.
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstyp | RS232 (enthalten), 2. RS232/RS485/USB (als Zubehör erhältlich), USB-Host (als Zubehör erhältlich), WLAN/Bluetooth (als Zubehör erhältlich), Ethernet (als Zubehör erhältlich) |
| Displaytyp | LCD mit Hintergrundbeleuchtung, 256 x 80 Pixel |
| Abmessungen (L x B x H) | 270 x 76 x 222 mm |
| Sprachen | Englisch (USA), Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch (MX), Polnisch, Spanisch |
| Gewicht (metrisch) | 2,600 kg |
| Typ | Gehäuse TD52XW-GB |