Learn More
TCR beta Armenian Hamster, V450, Clone: H57-597, enQuireBio™
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB79-V450-100ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15902508
  • 324.00 CHF / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 02-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
TCR beta
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Armenian Hamster
100 μg
Primary
Store at 2-4°C.
Flow Cytometry
H57-597
Violet Fluor 450 (V450)
Tcrb
Protein A/G Purified
RUO
21577