missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TCR beta Armenian Hamster, V450, Clone: H57-597, enQuireBio™

Armenian Hamster Monoclonal Antibody

155.00 CHF - 324.00 CHF

Spezifikation

Antigen TCR beta
Klon H57-597
Konzentration 0.5mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen

Products 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15912508
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
EnquireBio
QAB79-V450-25UG
25 μg
155.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
15902508
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
EnquireBio
QAB79-V450-100UG
100 μg
324.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

TCR beta
0.5mg/mL
Monoclonal
Armenian Hamster
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Tcrb
Primary
Store at 2-4°C.
H57-597
Flow Cytometry
Violet Fluor 450 (V450)
RUO
21577
IgG
Protein A/G Purified
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate