missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TCL1 (T-Cell Marker) Mouse, Clone: TCL1/2078, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
234.00 CHF - 449.92 CHF
Spezifikation
| Antigen | TCL1 (T-Cell Marker) |
|---|---|
| Klon | TCL1/2078 |
| Konzentration | 200μg/mL |
| Anwendungen | Immunohistochemistry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
15911128
|
EnquireBio
8115-MSM1-P0 |
20 μg | |||||||
|
15921128
|
EnquireBio
8115-MSM1-P1 |
100 μg |
549.15 CHF 449.92 CHF / 100 Mikrogramm Sparen 99.23 CHF 18% Rabatt |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Spezifikation
| TCL1 (T-Cell Marker) | |
| 200μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
| Recombinant human TCL1 protein fragment (apprx. aa 2-109) | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
| 14kDa |
| TCL1/2078 | |
| Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| 10232 | |
| IgG1 κ | |
| Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
| Nuclear and Cytoplasmic | |
| Ramos or Raji cells. Tonsil or T-cell Lymphoma. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts