Learn More
TCL1 (T-Cell Marker) Mouse, Clone: TCL1/2078, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: EnquireBio 8115-MSM1-P0
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
TCL1 (T-Cell Marker) | |
Nuclear and Cytoplasmic | |
TCL1/2078 | |
Unconjugated | |
Mouse | |
14kDa | |
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
RUO | |
10232 | |
IgG1 κ |
Immunohistochemistry | |
Monoclonal | |
200μg/mL | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
Recombinant human TCL1 protein fragment (apprx. aa 2-109) | |
Ramos or Raji cells. Tonsil or T-cell Lymphoma. | |
20 μg | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
TCL1 (T-Cell Marker) Mouse, Clone: TCL1/2078, enQuireBio™ > 20 μg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur