missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TCF4 Antibody (SR2168), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18668884 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18668884 100 μg 100 Mikroliter
18641214 50 μg 50 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18668884 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP322305100ul

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

TCF4 Monoclonal antibody specifically detects TCF4 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, ChIP Assay (ChIP)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TCF4
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, ChIP Assay
Klassifikation Monoclonal
Klon SR2168
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:80, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Chromatin Immunoprecipitation (ChIP)
Zusammensetzung PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Gen-Alias BHLHB19, bHLHb19E2-2, Class B basic helix-loop-helix protein 19, Immunoglobulin transcription factor 2, ITF-2, ITF2PTHS, MGC149724, SEF-2, SEF2-1, SEF2-1A, SEF2-1B, SEF2MGC149723, SL3-3 enhancer factor 2, TCF-4, transcription factor 4
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human TCF4 (Uniprot #: P15884)
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Transcription Factors and Regulators
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6925
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.