Learn More
TBX6 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen TBX6
Konzentration 0.37 mg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16850164
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
12447-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16840164
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
12447-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene is a member of a phylogenetically conserved family of genes that share a common DNA-binding domain, the T-box. T-box genes encode transcription factors involved in the regulation of developmental processes. Knockout studies in mice indicate that this gene is important for specification of paraxial mesoderm structures.
Spezifikation
Spezifikation
TBX6
Western Blot, Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Human, Rat, Mouse
D3ZJK7, O95947, P70327
21389, 365371, 6911
TBX6 Fusion Protein Ag3050
Primary
-20°C
TBX6
0.37 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
DFNB67, T box 6, T box protein 6, TBX6
Tbx6
IgG
Antigen Affinity Chromatography