Beschreibung
TBL2 Polyclonal antibody specifically detects TBL2 in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | TBL2 |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS (pH 7.4) |
| Gen-Zugriffsnummer | NP_036585.1 |
| Gen-Alias | DKFZp434N024, DKFZP43N024, MGC134739, transducin (beta)-like 2, transducin beta-like protein 2, WBSCR13WS-betaTRPWS beta-transducin repeats protein, Williams-Beuren syndrome chromosomal region 13 protein, Williams-Beuren syndrome chromosome region 13 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | TBL2 (NP_036585.1, 1 a.a. - 447 a.a.) full-length human protein. MELSQMSELMGLSVLLGLLALMATAAVARGWLRAGEERSGRPACQKANGFPPDKSSGSKKQKQYQRIRKEKPQQHNFTHRLLAAALKSHSGNISCMDFSSNGKYLATCADDRTIRIWSTKDFLQREHRSMRANVELDHATLVRFSPDCRAFIVWLANGDTLRVFKMTKREDGGYTFTATPEDFPKKHKAPVIDIGIANTGKFIMTASSDTTVLIWSLKGQVLSTINTNQMNNTHAAVSPCGRFVASCGFTPDVKVWEVCFGKKGEFQEVVRAFELKGHSAAVHSFAFSNDSRRMASVSKDGTWKLWDTDVEYKKKQDPYLLKTGRFEEAAGAAPCRLALSPNAQVLALASGSSIHLYNTRRGEKEECFERVHGECIANLSFDITGRFLASCGDRAVRLFHNTPGHRAMVEEMQGHLKRASNESTRQRLQQQLTQAQETLKSLGALKK |
| Reinigungsverfahren | Protein A purified |
| Mehr anzeigen |