Learn More
Liebherr™ Leiter linkes Regal
Lagern Sie flüchtige, nicht-korrosive Produkte sicher. Der Liebherr™ Laborkühlschrank mit zündquellenfreier Innenseite bietet sichere, ATEX-zugelassene Lagerung auf Glasböden in einem bruchsicheren Stahlkorpus. Elektronische Steuerung für Temperaturstabilität. In verschiedenen Größen erhältlich.
1980.00 CHF
Spezifikation
Typ | Laborkühlschrank |
---|---|
Temperaturbereich | 1 bis 15 °C |
Kältemittel | R 600a |
Ausführung der Tür | Beidseitig anschlagbare Tür |
Fassungsvermögen (metrisch) Einschub | 40 kg |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (L x B x H) außen | Einschübe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (L x B x H) außen | Einschübe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15219086
|
Liebherr™
FKEXV 3600 |
333 l (307 l verwendbar) | 60 x 61 x 164 cm (L x T x H) | 5 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
Beschreibung
Zuverlässige Kühlung flüchtiger Produkte- Belüftete statische Kühlung, die bei Öffnung der Tür aussetzt
- Verdampfer mit großer Oberfläche für bessere Verteilung der Kaltluft
- Automatisches Abtauen und Tank zur Kondensatrückgewinnung
- Digitales LED-Temperatur-Bedienfeld mit unabhängigen Schalterfunktionen während Stromausfällen
- Sicherer, ATEX-anerkannter Lagertank für flüchtige, nicht korrosive Produkte
- Verstellbare Böden für bis zu 40 kg und extrahierbar bis 90 °
- Bruchsicherer Stahlkorpus mit Polystyrol-Auskleidung, Tank aus ABS-Kunststoff und Glasböden
- Wechselbare Tür kann von jeder Seite geöffnet werden
- Magnetdichtung mit 4-Fläche kann leicht ausgetauscht werden
- Mit Schloss und verstellbaren Standfüßen vorne
Spezifikation
Laborkühlschrank | |
R 600a | |
40 kg | |
ATEX-zertifiziert, CE, ISO 9001 und ISO 14001, CE, ISO 14001, ISO 9001 | |
Analog | |
220-240 V |
1 bis 15 °C | |
Beidseitig anschlagbare Tür | |
Stahl | |
Weiß | |
Automatisch | |
50 Hz |