Learn More
Caframo™ System Stand for Overhead Stirrers
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
430 x 416 x 1219 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Breite H-Basis bietet ausgezeichnete Stabilität.
- Erhältlich in drei Höhen für unterschiedliche Gefäßgrößen (14-501-087, 14-501-088, 14-501-089).
- Basis aus Zink-Aluminium-Gusseisen, beschichtet mit chemisch beständigem Epoxidlack.
- Gewindebohrungen im Sockel für die Installation von A300 Stäben (14-502-098) zur Aufnahme zusätzlicher Geräte.
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (angloamerikanisch) Welle | 1 in. |
| Durchmesser (metrisch) Welle | 25 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Caframo™ und Fisherbrand™ Rührer |
| Höhe (angloamerikanisch) | 48 in. |
| Höhe (metrisch) | 1219 mm |
| Enthält | H-Basis und Stange |
| Modell | A114. |
| Typ | Untergestell |
| Gewicht (metrisch) | 5 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 430 x 416 x 1219 mm |
| Mehr anzeigen |