Learn More
CELLPATH SYSTEM II+ SLOTTED CASSETTE
Incorporating 1.1 mm wide slots, the System II+ Slotted Cassette increases reagent flow, facilitating improved consistency and quality of processed specimens. CellPath's System II+ Cassettes come with a separate white lid that is easily attached via the use of a hinge.
139.07 CHF - 475.48 CHF
Spezifikation
Farbe White
Produkttyp Cassette
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Material Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Material Preis Menge & Verfügbarkeit  
30226240
Unterlagen ansehen
CELLPATH
EAM-0502-03A
Loose
139.07 CHF
1000 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30226241
Unterlagen ansehen
CELLPATH
EAM-0502-05H
Hoppered
475.48 CHF
3000 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30226242
Unterlagen ansehen
CELLPATH
EAM-0502-72B
Threaded
316.17 CHF
2000 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
  • Read rates
  • Robust and secure closure ensures specimen security
  • Designed to improve reagent flow
  • Large color range
  • Writing surface suitable for marking with a CellMark pen
Spezifikation
Spezifikation
White
Cassette
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
CELLPATH SYSTEM II+ SLOTTED CASSETTE