Learn More
CELLPATH SYSTEM II+ SLOTTED CASSETTE
Incorporating 1.1 mm wide slots, the System II+ Slotted Cassette increases reagent flow, facilitating improved consistency and quality of processed specimens. CellPath's System II+ Cassettes come with a separate white lid that is easily attached via the use of a hinge.
139.07 CHF - 475.48 CHF
Produktcode | Marke | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
30226240
|
CELLPATH
EAM-0502-03A |
Loose |
139.07 CHF
1000 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
30226241
|
CELLPATH
EAM-0502-05H |
Hoppered |
475.48 CHF
3000 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
30226242
|
CELLPATH
EAM-0502-72B |
Threaded |
316.17 CHF
2000 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
- Read rates
- Robust and secure closure ensures specimen security
- Designed to improve reagent flow
- Large color range
- Writing surface suitable for marking with a CellMark pen
Spezifikation
White | |
Cassette |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
CELLPATH SYSTEM II+ SLOTTED CASSETTE