Learn More
CELLPATH SYSTEM II+ SCHLITZKASSETTE
Artikelnummer. 30226240
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Hoppered
Schraubgewinde
lose verpackt
Packungsgröße:
1000 Stück
2000 Stück
3000 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Packungsgröße
30226240 lose verpackt 1000 Stück
30226241 Hoppered 3000 Stück
30226242 Schraubgewinde 2000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30226240 Lieferant CELLPATH Lieferanten-Nr. EAM050203A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    155.51 CHF
    98.86 CHF / 1000 Stück
    Sparen 56.65 CHF
    36% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Durch die Integration von 1,1 mm breiten Schlitzen erhöht die System II+ Schlitzkassette den Reagenzienfluss und ermöglicht so eine verbesserte Konsistenz und Qualität der verarbeiteten Proben. Die System II+ Kassetten von CellPath werden mit einem separaten weißen Deckel geliefert, der sich mithilfe eines Scharniers leicht befestigen lässt.
  • Lesegeschwindigkeiten
  • Ein robuster und sicherer Verschluss gewährleistet die Sicherheit der Probe.
  • Entwickelt zur Verbesserung des Reagenzienflusses
  • Große Farbauswahl
  • Schreibfläche, die sich zum Markieren mit einem CellMark-Stift eignet
Spezifikation
Farbe Weiß
Material lose verpackt
Produkttyp Cassette