missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Syntaxin 1A / Syntaxin 1B Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 2D3B5, Proteintech

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  Proteintech 66437-1-IG-20UL

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 16838315

  • 136.48 CHF / 20 Mikroliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

This gene encodes a member of the syntaxin superfamily. Syntaxins are nervous system-specific proteins implicated in the docking of synaptic vesicles with the presynaptic plasma membrane. Syntaxins possess a single C-terminal transmembrane domain, a SNARE domain, and an N-terminal regulatory domain. Syntaxins bind synaptotagmin in a calcium-dependent fashion and interact with voltage dependent calcium and potassium channels via the C-terminal H3 domain. This gene product is a key molecule in ion channel regulation and synaptic exocytosis. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Spezifikation

Spezifikation

Syntaxin 1A / Syntaxin 1B
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
O35526, P32851, P61264, P61265, P61266, Q16623
STX1A, Stx1b
Syntaxin 1A / Syntaxin 1B Fusion Protein Ag10257
20 μL
Primary
Mouse, Human, Rat
Antibody
IgG1
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
2D3B5
Unconjugated
STX1A
STX1B, STX1B1, STX1B2, syntaxin 1B, Syntaxin 1B1, Syntaxin 1B2
Mouse
Protein G
RUO
112755, 116470, 20907, 24923, 56216, 6804
-20°C
Liquid
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Syntaxin 1A / Syntaxin 1B Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 2D3B5, Proteintech > 20 μL; Unconjugated

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt