Learn More
Syntaxin 1A / Syntaxin 1B Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 2D3B5, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen Syntaxin 1A / Syntaxin 1B
Klon 2D3B5
Konzentration 1 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16838315
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
66437-1-IG-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16828315
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
66437-1-IG-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a member of the syntaxin superfamily. Syntaxins are nervous system-specific proteins implicated in the docking of synaptic vesicles with the presynaptic plasma membrane. Syntaxins possess a single C-terminal transmembrane domain, a SNARE domain, and an N-terminal regulatory domain. Syntaxins bind synaptotagmin in a calcium-dependent fashion and interact with voltage dependent calcium and potassium channels via the C-terminal H3 domain. This gene product is a key molecule in ion channel regulation and synaptic exocytosis. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Spezifikation
Spezifikation
Syntaxin 1A / Syntaxin 1B
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
STX1B, STX1B1, STX1B2, syntaxin 1B, Syntaxin 1B1, Syntaxin 1B2
STX1A, Stx1b
IgG1
Protein G
Antibody
2D3B5
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Mouse
Mouse, Human, Rat
O35526, P32851, P61264, P61265, P61266, Q16623
112755, 116470, 20907, 24923, 56216, 6804
Syntaxin 1A / Syntaxin 1B Fusion Protein Ag10257
Primary
-20°C
STX1A
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications