missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SYNPO2L Antibody, DyLight 350, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18277556 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18277556 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18277556 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP282021UV

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

SYNPO2L Polyclonal antibody specifically detects SYNPO2L in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SYNPO2L
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat DyLight 350
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias Synaptopodin 2-Like, Synaptopodin 2-Like Protein
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen SYNPO2L antibody was raised against a 19 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of human SYNPO2L. The immunogen is located within amino acids 140 - 190 of SYNPO2L. Amino Acid Squence: PATQEKPRRPRRRGPTRPT
Reinigungsverfahren Peptide affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 79933
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.