Beschreibung
The SW1353 Whole Cell Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Western Blot |
| Tissue | SW1353 |
| Menge | 0,1 mg |
| Lagerungspuffer | Supplied in SDS sample buffer containing 5% Beta-mercaptoethanol. |
| Testspezifität | SW1353 (Human Humerus Chondrosarcoma) |
| Wirtsspezies | Human |
| Konzentration | 2 mg/mL |
| Inhalt und Lagerung | Store at −80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |