Learn More
MULTI-JOINT LID
Artikelnummer. 15577690
Ansicht ändern
Click to view available options
Höhe (metrisch):
100 mm
Packungsgröße:
5 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch) unitSize
15577690 100 mm 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15577690 Lieferant SVL Lieferanten-Nr. 29602
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung mit SVL™-Reaktionsgefäßen
  • Zur Verwendung mit SVL™-Reaktionsgefäßen
  • Borosilikatglaskonstruktion in drei verschiedenen Ausführungen erhältlich: - Einfach mit Knopf (ohne Hals) als Abdeckung - 296-00 - mit zwei Hälsen (einem senkrechten mittleren Hals und einem senkrechten seitlichen Hals) - mit fünf Hälsen wie in der Tabelle unten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Borosilikatglas
Zur Verwendung mit (Geräte) Für SVL™ Reaktionsgefäße
Höhe (metrisch) 100 mm
Produkttyp Deckel