Learn More
SVL™ Rührlager für SVL™ Rührschaft
Artikelnummer. p-8002833
Click to view available options
Standard-Konusverbindung:
19/26
29/32
30
45/40
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 15527730
Marke: SVL 58803
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Geeignet für SVL™ Rührstäbe mit geschliffenen Glasoberflächen.
  • Borosilikatglas, komplett mit Verbindungselementen
  • Aus PTFE-basiertem Polymer hergestellte Stopfbuchsen, die selbstschmierend und korrosionsbeständig sind
  • Erhältlich in zwei Typen: Mit SVL™ Schraubgewinde zum Anschluss an SVL™ Kolben. Mit geschliffenem Quickfit™ Glaskonus zum Anschluss an Quickfit™ Kolben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) SVL™ Rührwelle
Enthält QuickFit™ geschliffener Glaskonus für den Anschluss an Quickfit™ Kolben
Standard-Konusverbindung 30