Learn More
SVL™ Rührlager für SVL™ Rührschaft
Click to view available options
Standard-Konusverbindung:
19/26
29/32
30
45/40
Packungsgröße:
5 Stück
Beschreibung
- Borosilikatglas, komplett mit Verbindungselementen
- Aus PTFE-basiertem Polymer hergestellte Stopfbuchsen, die selbstschmierend und korrosionsbeständig sind
- Erhältlich in zwei Typen: Mit SVL™ Schraubgewinde zum Anschluss an SVL™ Kolben. Mit geschliffenem Quickfit™ Glaskonus zum Anschluss an Quickfit™ Kolben
Spezifikation
Spezifikation
| Standard-Konusverbindung | 29/32 |
| Material | Borosilikatglas |