Learn More
SVEP1 Antibody (982903) [HRP], R&D Systems™
Artikelnummer. 30763701 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30763701 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30763701 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. FAB9774H
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
SVEP1 Monoclonal antibody specifically detects SVEP1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen SVEP1
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon 982903
Konjugat HRP
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias C9orf13, CCP module-containing protein 22, FLJ16013, FLJ90719, POLYDOM, selectin-like protein, SEL-OB, sushi, von Willebrand factor type A, EGF and pentraxin domain containing 1, sushi, von Willebrand factor type A, EGF and pentraxin domain-containing protein 1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Synthetic peptide containing human SVEP1 peptide
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 79987
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG2b
Produktlinie Novus