Learn More
Novus Biologicals™ Surfactant Protein A Recombinant Protein Antigen
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human SFTPA1. The Surfactant Protein A Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 653509 |
| Spezies | Human |
| Reinheit | >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
| Inhalt und Lagerung | Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Zusammensetzung | PBS and 1M Urea, pH 7.4. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Competition |
| Gensymbol | SFTPA1 |
| Molekulargewicht | 24 kDa |
| Menge | 100 μl |
| Kennzeichnung | RUO |
| Mehr anzeigen |