Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 20-mm-Stopfen, Stufe 1, im täglichen Analysegebrauch
Verwenden Sie Thermo Scientific™ SureSTART™ 20-mm-Stopfen der Stufe 1 mit Bördelfläschchen, deren 20-mm-Öffnung Sie nach Ihren täglichen Chromatographieanalysen sicher verschließen möchten.
Marke:  Thermo Scientific™ CHBS-20T
126.79 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17364093
  • 140.00 CHF / 1000 Stück
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Grau
Level 1
SureSTART Stufe 1
Zertifizierte Spezifikation
20 mm
Brombutylkautschuk
1000
3 mm
Stopfen, Stufe 1
20 mm-Headspace-Fläschchen mit Bördelrand
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SureSTART™ 20-mm-Stopfen, Stufe 1, im täglichen Analysegebrauch >