missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ SureSTART™ 20-mm-Stopfen, Stufe 1, im täglichen Analysegebrauch

Artikelnummer. p-9646005 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Anzahl pro Packung:
100/Pk.
Packungsgröße:
100 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17344093

Marke: Thermo Scientific™ CHBS20

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Verwenden Sie Thermo Scientific™ SureSTART™ 20-mm-Stopfen der Stufe 1 mit Bördelfläschchen, deren 20-mm-Öffnung Sie nach Ihren täglichen Chromatographieanalysen sicher verschließen möchten.

Verwenden Sie Thermo Scientific™ SureSTART™ 20-mm-Stopfen mit Bördelfläschchen, deren 20-mm-Öffnung Sie nach Ihren täglichen Chromatographieanalysen sicher verschließen möchten, einschließlich unserer SureSTART 20-mm-Headspace-Fläschchen mit Bördelverschluss (Stufe 1). Wählen Sie Stopfen der Stufe 1 für Produkte, die für die Chromatographie zugelassen und kostenoptimiert sind, sich für alltägliche Analysen eignen und mit allen Gerätetypen kompatibel sind. Wählen Sie aus verschiedenen Packungsgrößen 3 mm dicker Brombutyl-Gummistopfen mit geringer Permeabilität, die eine effektive Alternative zu Bördelverschlüssen bieten.

Verwenden Sie unsere Stopfen der Leistungsstufe 1 mit Bördelfläschchen, deren 20-mm-Öffnung Sie nach optimaler Leistung bei Ihren Chromatographieanalysen sicher verschließen möchten.

Die SureSTART 20-mm-Stopfen der Stufe 1 bestehen aus Brombutylkautschuk mit geringer Permeabilität und eignen sich daher für die Analyse von Niedertemperaturgasen und die Lagerung von Gasen mit geringer Flüchtigkeit.

Die SureSTART Leistungsstufen

• Stufe 1: Routineanalysen
Die für die Chromatographie zugelassenen
SureSTART Produkte der Stufe 1 sind kostenoptimiert, für alle Gerätetypen geeignet und qualitativ getestet, und liefern die für alltägliche Analysen benötigte Leistung, Probensicherheit und Reproduzierbarkeit. Sie sind eine ideale Lösung für die Verifizierung der Präsenz und Quantifizierung von Verbindungen mithilfe von Detektionstechniken wie UV, RI und FID.

• Stufe 2: Analyse mit hohem Durchsatz
Wenn Robustheit und Reproduzierbarkeit von entscheidender Bedeutung sind
SureSTART Produkte der Stufe 2 haben einen sehr geringen Gehalt an Metallen, extrahierbaren und auslaugbaren Stoffen und entsprechen hohen Standards, sodass Sie Ihre gesetzlichen Anforderungen erfüllen können. Diese Produkte unterstützen Routineanalysen und liefern qualitativ hochwertige Daten mit einem ununterbrochenen Arbeitsablauf.

• Stufe 3: Hohe Leistung
Wenn die Empfindlichkeit ein Muss ist
SureSTART Produkte der Stufe 3 werden in Reinräumen verpackt, um vor Umweltfaktoren zu schützen. Sie enthalten die niedrigsten Konzentrationen an Metallen, extrahierbaren Substanzen und Laugen, um eine konsistente, reproduzierbare Empfindlichkeit und Selektivität für die anspruchsvollsten Analyten zu gewährleisten. Wählen Sie diese Produkte für ultimative Methodenleistung und hohe Probensicherheit und -ingegrität.

Alle SureSTART Fläschchen, Verschlüsse und Septen sind zertifiziert, um die Spezifikationen physischer Parameter im Rahmen unseres Fertigungsprozesses zu erfüllen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Farbe Grau
Material Brombutylkautschuk
Füllstand Level 1
Anzahl pro Packung 100/Pk.
Verpackungsart 1 pack of 100
Produktlinie SureSTART Stufe 1
Dicke (metrisch) 3 mm
Zertifizierung/Konformität Zertifizierte Spezifikation
Typ Stopfen, Stufe 1
Verschlussgröße 20 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) 20 mm-Headspace-Fläschchen mit Bördelrand
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt