missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mm-Bördelverschlüsse, Stufe 2 Hochdurchsatzanwendungen

Verwenden Sie Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mm-Bördelverschlüsse der Stufe 2 mit Bördelfläschchen mit einer 20 mm-Öffnung für Anwendungen mit hohem Durchsatz, wenn Robustheit und Reproduzierbarkeit von entscheidender Bedeutung sind.

Marke:  Thermo Scientific™ 6ACC20-SA3

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 30286152

  • 121.66 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation

Spezifikation

Silver
Aluminium
Non-sterile
Silikon/Aluminium
Assembled silicone/aluminum septum
10 mm
50 Shore
7.5 mm
3 mm
20 mm
10 mm
20 mm
No
Single-use
PFAS Headspace analysis
Silicone/Aluminum
20 mm crimp cap
Autoclavable
100/Packung
Cap and Septa
Headspace autosampler
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mm-Bördelverschlüsse, Stufe 2 Hochdurchsatzanwendungen >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt