Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mm-Bördelverschlüsse, Stufe 2 Hochdurchsatzanwendungen Artikelnummer.: 17313783
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mm-Bördelverschlüsse, Stufe 2 Hochdurchsatzanwendungen
Artikelnummer. p-7236615 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Butyl, schwarz/PTFE, grau; gegossenes Pharmafix, Aluminium, 50 Shore, 100/Packung, 100 Stück
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Septum:
Butyl, schwarz/PTFE, grau; gegossenes Pharmafix
Silikon, blau/PTFE, transparent; weich
Silikon, rot/ PTFE, naturfarben, Hochtemperatur
Silikon, weiß/PTFE, beige
Silikon/Aluminium
Material:
Aluminium
Aluminium/Druckentlastung
Magnetischer Stahl
Härte:
40 Shore
45 Shore
50 Shore
55 Shore
Menge:
100/Packung
1000/Packung
5000 Packungen
missing translation for 'unitSize'
100 Stück
1000 Stück
5000 Stück
Artikelnummer. 17313783
Marke: Thermo Scientific™ 6ACC20PFT
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mm-Bördelverschlüsse der Stufe 2 mit Bördelfläschchen mit einer 20 mm-Öffnung für Anwendungen mit hohem Durchsatz, wenn Robustheit und Reproduzierbarkeit von entscheidender Bedeutung sind.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mm-Bördelverschlüsse mit Bördelfläschchen mit 20 mm-Öffnung, einschließlich unserer SureSTART 10 ml- und 20 ml-Headspace-Fläschchen aus Glas mit Bördelverschluss (Stufe 2). Wählen Sie Produkte der Stufe 2 für Anwendungen mit hohem Durchsatz, wenn Robustheit und Reproduzierbarkeit von entscheidender Bedeutung sind. Wählen Sie aus Aluminium- und Magnetstahlkappen mit Silikon-/PTFE- oder Butyl-/PTFE-Septen mit verschiedenen Härtewerten, um Probleme mit Autosampler-Nadeln zu reduzieren. Die Kappen mit Druckablass-Technologie werden geteilt, um den hohen Innendruck in den Fläschchen sicher zu entlasten. Mit Thermo Scientific™ manuellen oder elektronischen Bördelzangen und Entdecklern lassen sich Bördelverschlüsse einfach anbringen und entfernen.
Unsere Verschlusskappen der Leistungsstufe 2 werden hergestellt und getestet, um eine geringe Blutung, Robustheit und Reproduzierbarkeit der Ergebnisse für Ihre routinemäßigen GC-MS- und LC-MS-Analysen zu gewährleisten.
Merkmale der SureSTART 20 mm-Bördelverschlüsse der Stufe 2:
• Druckentlastendes Kappendesign – Die Kappe verfügt über einen perforierten Ring, der sich teilt, wenn das Septum durch hohen Innendruck nach oben gedrückt wird. Dadurch wird die Dichtung gelöst, damit der Druck sicher abgelassen werden kann.
• Geformte Pharmafix-Septen – Diese Septen bestehen aus einem harten, zentralen Bereich aus PTFE, der in eine äußere und obere Abdeckung aus einem weicheren Butyl-Elastomer eingebettet ist.
• Hochtemperatur-Septen – Dank einer speziellen Silikonformulierung können diese Septen auf über 250 °C erwärmt werden, ohne dass das Septum übermäßig erweicht oder flüchtige Dämpfe freigesetzt werden.
Die SureSTART Leistungsstufen
• Stufe 1: Routineanalysen
Die für die Chromatographie zugelassenen
SureSTART Produkte der Stufe 1 sind kostenoptimiert, für alle Gerätetypen geeignet und qualitativ getestet und liefern die für alltägliche Analysen benötigte Leistung, Probensicherheit und Reproduzierbarkeit. Sie sind eine ideale Lösung für die Verifizierung der Präsenz und Quantifizierung von Verbindungen mithilfe von Detektionstechniken wie UV, RI und FID.
• Stufe 2: Analyse mit hohem Durchsatz
Wenn Robustheit und Reproduzierbarkeit von entscheidender Bedeutung sind
SureSTART Produkte der Stufe 2 weisen einen sehr geringen Gehalt an Metallen, extrahierbaren Stoffen und auslaugbaren Stoffen sowie entsprechend hohe Standards auf, sodass Sie Ihre gesetzlichen Anforderungen erfüllen können. Diese Produkte unterstützen Routineanalysen und liefern qualitativ hochwertige Daten mit einem ununterbrochenen Arbeitsablauf.
• Stufe 3: Hohe Leistung
Wenn die Empfindlichkeit ein Muss ist
SureSTART Produkte der Stufe 3 werden in Reinräumen verpackt, um vor Umweltfaktoren zu schützen. Sie enthalten die niedrigsten Konzentrationen an Metallen, extrahierbaren Substanzen und Laugen, um eine konsistente, reproduzierbare Empfindlichkeit und Selektivität für die anspruchsvollsten Analyten zu gewährleisten. Wählen Sie diese Produkte für ultimative Methodenleistung und hohe Sicherheit und Integrität von Proben.
Alle SureSTART Fläschchen, Verschlüsse und Septen sind zertifiziert, um die Spezifikationen physischer Parameter im Rahmen unseres Fertigungsprozesses zu erfüllen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe (Dichtung) Black/Gray
Farbe Silber
Material Aluminium
Septum Butyl, schwarz/PTFE, grau; gegossenes Pharmafix
Material (Dichtung) Butyl/PTFE
Füllstand Level 2
Modell Molded Pharmafix
Härte 50 Shore
Produktlinie SureSTART Stufe 2
Menge 100/Packung
Dicke (metrisch) 3 mm
Zertifizierung/Konformität Zertifizierte Spezifikation
Typ Bördel, Stufe 2
Verschlussgröße 20 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mm-Bördelverschlüsse, Stufe 2 Hochdurchsatzanwendungen >