Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mm-Bördelverschlüsse, Stufe 2 Hochdurchsatzanwendungen
Verwenden Sie Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mm-Bördelverschlüsse der Stufe 2 mit Bördelfläschchen mit einer 20 mm-Öffnung für Anwendungen mit hohem Durchsatz, wenn Robustheit und Reproduzierbarkeit von entscheidender Bedeutung sind.
Marke:  Thermo Scientific™ 6AMCC20-STHF
4529.63 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17383833
  • 4555.00 CHF / 5000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Red/Natural
Magnetischer Stahl
Silicone/PTFE
High Temperature
SureSTART Stufe 2
3 mm
Bördel, Stufe 2
Headspace-Fläschchen mit 20 mm-Bördelverschluss
Silber
Silikon, rot/ PTFE, naturfarben, Hochtemperatur
Level 2
55 Shore
5000 Pk.
Zertifizierte Spezifikation
20 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mm-Bördelverschlüsse, Stufe 2 Hochdurchsatzanwendungen >