Learn More
Memmert™ Aufnahmekorb mit Fixierungslochblech
Aufnahmekorb mit Lochraster zur Aufnahme von Halteklammern für Erlenmeyer-Kolben
123.00 CHF - 236.00 CHF
Spezifikation
Typ | Aufnahmekorb mit Gitterlochblech (Edelstahl) |
---|---|
Material | Rostfreier Stahl |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17120315
|
Memmert™
WTB15B48814 |
WTB15 |
123.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17120345
|
Memmert™
WTB24B48814 |
WTB24 |
123.00 CHF
1 Stück |
N/A | ||||||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
|
||||||||||
17130375
|
Memmert™
WTB35B48815 |
WTB35 |
236.00 CHF
1 Stück |
N/A | ||||||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
|
||||||||||
17160395
|
Memmert™
WTB50B48815 |
WTB50 |
236.00 CHF
1 Stück |
N/A | ||||||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
|
Beschreibung
- Einsatz von Reagenzglasgestellen nicht möglich
Spezifikation
Aufnahmekorb mit Gitterlochblech (Edelstahl) | |
Rostfreier Stahl |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ Aufnahmekorb mit Fixierungslochblech