Learn More
Memmert™ Aufnahmekorb mit Fixierungslochblech
Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
WTB15
WTB24
WTB35
WTB50
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Die Verwendung von Reagenzglasgestellen ist nicht möglich
- Mit Rasterperforationen zur Aufnahme von Klemmen für Erlenmeyer-Kolben
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | WTB50 |
| Typ | Aufnahmekorb mit Gitterlochblech (Edelstahl) |
| Material | Rostfreier Stahl |