Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Supor™ 800 Membran-Scheibenfilter
Membran für hohen Durchfluss, optimiert für biologische, pharmazeutische und Sterilisations-Filteranforderungen.
Marke: Cytiva (formerly Pall Lab) 60110
Additional Details : Gewicht : 0.17100kg
Beschreibung
- Schnelle Filtration mit überlegenen Durchflussraten und hohen Durchsätzen
- Geringe Proteinbindung und umfassende Arzneimittelkompatibililtät für wichtige Anwendungen
- Spart Zeit und Geld durch weniger Filterwechsel pro Probenvolumen
- 142- und 293 mm-Scheiben verfügen über eine bedruckte Lasche für sofortige Erkennung von Porengröße und Chargennummer
- Nur für Laboranwendungen
- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
Spezifikation
PES | |
Unsteril | |
Glatt |
0,8 μm | |
140 μm | |
47 mm |