Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Supor™ 800 Membran-Scheibenfilter
Membran für hohen Durchfluss, optimiert für biologische, pharmazeutische und Sterilisations-Filteranforderungen.
141.00 CHF - 685.00 CHF
Spezifikation
Material (Membran) | PES |
---|---|
Porengröße | 0,8 μm |
Sterilität | Unsteril |
Dicke (metrisch) | 140 μm |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Membran | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Membran | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17104491
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60114 |
142 mm | Mit Registerkarten |
399.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17174481
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60109 |
25 mm | Glatt |
141.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17184481
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60110 |
47 mm | Glatt |
218.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17104581
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66555 |
142 mm | Glatt |
331.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17114491
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60116 |
293 mm | Mit Registerkarten |
685.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 17-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17114581
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66556 |
293 mm | Glatt |
575.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17194481
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
60112 |
90 mm | Glatt |
515.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Schnelle Filtration mit überlegenen Durchflussraten und hohen Durchsätzen
- Geringe Proteinbindung und umfassende Arzneimittelkompatibililtät für wichtige Anwendungen
- Spart Zeit und Geld durch weniger Filterwechsel pro Probenvolumen
- 142- und 293 mm-Scheiben verfügen über eine bedruckte Lasche für sofortige Erkennung von Porengröße und Chargennummer
- Nur für Laboranwendungen
- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
Spezifikation
PES | |
0,8 μm | |
Unsteril | |
140 μm |