Learn More
PDE2A Antibody, Alexa Fluor™ 532, R&D Systems™
Artikelnummer. 18333106 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18333106 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18333106 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP300063AF532
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
PDE2A Polyclonal specifically detects PDE2A in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen PDE2A
Anwendungen ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Alexa Fluor 532
Zusammensetzung 50 mM Sodium Borate
Gen-Alias cGMP-dependent 3'-5'-cyclic phosphodiesterase, cGMP-stimulated phosphodiesterase 1, cGMP-stimulated phosphodiesterase 4, cGSPDE, CGS-PDE, Cyclic GMP-stimulated phosphodiesterase, EC 3.1.4, EC 3.1.4.17, PDE2A1, PED2A4, phosphodiesterase 2A, cGMP-stimulated
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant PDE2A (O00408-1; Glu 215-His 900).
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5138
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinie Novus