Learn More
Keystone Cleanroom Products Super Duty SMS Autoclave Bag
This product's superior barrier prevents liquid and microbial penetration.
Marke:  Keystone Cleanroom Products BGSMS6SS2435
Additional Details : Gewicht : 17.18000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17882497
  • 2445.00 CHF / 250 Stück
Verfügbar ab: 12-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Convenient, time saving self-seal closure system
  • Significant improvement versus cutting and wrapping with sheets and tape
  • Manufactured and packaged in a certified ISO6 Cleanroom
  • Strong, rip and tear resistant 50 gsm SMS material
  • Sub packed into sealed labeled poly bags with manufacturing lot number and date of manufacture for traceability
  • Made in the USA
Spezifikation
Spezifikation
Autoclave Bag
Autoklavierbar
23.4 L
Self-adhesive
Single-use
Non-woven Fabric
88 gsm
88 gsm
88.9 cm
61 cm
88 gsm
790 oz.
Konformitätsbescheinigung
Dunkelblau
Dampfsterilisierung
Unsteril
Ja
35 in.
24 in.