Learn More
Keystone Cleanroom Products Super Duty SMS Autoclave Bag
Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
16 in.
17 in.
18 in.
20 in.
21 in.
22 in.
24 in.
26 in.
28 in.
30 in.
35 in.
36 in.
48 in.
Kapazität (angloamerikanisch):
135 oz.
176 oz.
198 oz.
220 oz.
258 oz.
312 oz.
330 oz.
408 oz.
486 oz.
510 oz.
550 oz.
662 oz.
705 oz.
790 oz.
870 oz.
920 oz.
1260 oz.
1680 oz.
2256 oz.
Packungsgröße:
125 Stück
250 Stück
Beschreibung
- Convenient, time saving self-seal closure system
- Significant improvement versus cutting and wrapping with sheets and tape
- Manufactured and packaged in a certified ISO6 Cleanroom
- Strong, rip and tear resistant 50 gsm SMS material
- Sub packed into sealed labeled poly bags with manufacturing lot number and date of manufacture for traceability
- Made in the USA
Spezifikation
Spezifikation
| Flächengewicht | 88 gsm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 135 oz. |
| Kapazität (metrisch) | 3.99 L |
| Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung |
| Verschlusstyp | Selbstklebend |
| Farbe | Dunkelblau |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Dampfsterilisierung |
| Material | Nicht gewebter Stoff |
| Mehr anzeigen |