missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SUMO1 Antibody [FITC], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30648460 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30648460 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30648460 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. AF3289F

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat Polyclonal Antibody

SUMO1 Polyclonal antibody specifically detects SUMO1 in Human,Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SUMO1
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat FITC
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias DAP1, GAP modifying protein 1, GAP-modifying protein 1, GMP1SMT3CSMT3H3OFC10UBL1PIC1, SENP2, sentrin, small ubiquitin-related modifier 1, SMT3, SMT3 homolog 3, SMT3 suppressor of mif two 3 homolog 1 (S. cerevisiae), SMT3 suppressor of mif two 3 homolog 1 (yeast), Smt3C, SUMO-1, Ubiquitin-homology domain protein PIC1, ubiquitin-like 1 (sentrin), Ubiquitin-like protein SMT3C, Ubiquitin-like protein UBL1
Wirtsspezies Goat
Immunogen E. coli-derived recombinant human SUMO1, Ser2-Val101, Accession # P63165
Reinigungsverfahren Antigen Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Alzheimers Research, Core ESC Like Genes, Neuroscience, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7341
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.