missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SUMO Activating Enzyme E1 (SAE1) Antibody (OTI6B11), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18160869 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18160869 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18160869 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP245683

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Ensure accurate, reproducible results in Western Blot, Immunohistochemistry

SUMO Activating Enzyme E1 (SAE1) Monoclonal specifically detects SUMO Activating Enzyme E1 (SAE1) in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SUMO Activating Enzyme E1 (SAE1)
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI6B11
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:2000, Immunohistochemistry 1:150
Zusammensetzung PBS (pH 7.3), 1.0% BSA and 50% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Gen-Alias AOS1activator of SUMO1, FLJ3091, HSPC140, Sua1, SUA1sentrin/SUMO-activating protein AOS1, SUMO-1 activating enzyme E1 N subunit, SUMO1 activating enzyme subunit 1, SUMO-1 activating enzyme subunit 1, SUMO-activating enzyme subunit 1, Ubiquitin-like 1-activating enzyme E1A, ubiquitin-like protein SUMO-1 activating enzyme, UBLE1A
Gensymbole SAE1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human SAE1 (NP_005491) produced in HEK293T cell.
Molekulargewicht des Antigens 38.3 kDa
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10055
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.