Learn More
Witeg™ Sulfonierungsflaschen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
200 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Erhältlich in entweder 100 oder 200 ml-Kapazität
- Mit 4 Seitenhälsen
- Hülse mit zentralem Hals ST 29/32
- Hülse mit Seitenhälsen ST 19/26
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Material | Glas |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pharmazeutik |
| Flaschenhalstyp | 4 Seitenhälse, 1 Mittelhals |
| Produkttyp | Sulfonierungskolben |
| Schliffverbindung | CN ST 29/32, SN ST 19/26 |